Principaux documents
8.10504
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
212-153-2
Essai
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
Pf
208-213 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-5(7)2-3-6(4)8/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable