Principaux documents
8.07469
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarbaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Pyridinecarbaldehyde, Pyridine-4-aldehyde, Isonicotinaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
212-832-3
Pression de vapeur
0.02 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Puissance
2355 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7-8 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
pb
198 °C/1013 hPa
Pf
-4 °C
Température de transition
flash point 77.8 °C
Densité
1.138 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H
Clé InChI
BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.138 - 1.142
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
172.0 °F
Point d'éclair (°C)
77.8 °C