Principaux documents
8.07167
Sigma-Aldrich
Nonanoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Nonanoic acid, Pelargonic acid
100 ML
31.40 CHF
1 L
58.60 CHF
31.40 CHF
Date d'expédition estimée le27 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
31.40 CHF
1 L
58.60 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-931-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
31.40 CHF
Date d'expédition estimée le27 mai 2025
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.04 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥90.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
405 °C
Limite d'explosivité
0.8-9 % (v/v)
pH
4.4 (25 °C, 0.1 g/L in H2O)
Viscosité cinématique
9.0 cSt(20 °C)
Pf
13 °C
Température de transition
flash point 137 °C
Solubilité
0.3 g/L
Densité
0.91 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCCCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.904 - 0.907
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup