Principaux documents
8.06901
Sigma-Aldrich
Octanal
for synthesis
Synonyme(s) :
Octanal, Caprylaldehyde, Octaldehyde
100 ML
32.00 CHF
500 ML
110.00 CHF
32.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
32.00 CHF
500 ML
110.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
204-683-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
32.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
190 °C
Puissance
4616 mg/kg LD50, oral (Rat)
5207 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.0-6.5 % (v/v)
pb
167-169 °C/1013 hPa
Pf
12-15 °C
Température de transition
flash point 56 °C
Solubilité
0.21 g/L
Densité
0.82 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=CCCCCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.828
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup