Principaux documents
8.05922
Sigma-Aldrich
Manganese(II) acetylacetonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Manganese(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)manganese(II), Bis(2,4-pentanedionato)manganese(II)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14MnO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
237-858-2
Forme
powder
Solubilité
11.5 g/L
Masse volumique apparente
550 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (out of Mn): ≥ 97.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable