Principaux documents
8.05660
Sigma-Aldrich
Lithium
(sticks) (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
Synonyme(s) :
Lithium
10 G
67.90 CHF
25 G
110.00 CHF
100 G
241.00 CHF
67.90 CHF
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
67.90 CHF
25 G
110.00 CHF
100 G
241.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Li
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
6.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141803
Numéro de classement CE :
231-102-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
67.90 CHF
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1 hPa ( 723 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
179 °C
Densité
0.534 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Li]
InChI
1S/Li
Clé InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay of Li: ≥ 99.0 %
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4