Principaux documents
8.04536
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Hydroxybenzaldehyde
100 G
55.50 CHF
250 G
107.00 CHF
5 KG
717.00 CHF
55.50 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
55.50 CHF
250 G
107.00 CHF
5 KG
717.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
4-(OH)C6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
204-599-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
55.50 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
450 °C
Puissance
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
116 °C
Température de transition
flash point 174 °C
Solubilité
13.8 g/L
Densité
1.13 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
Clé InChI
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 114 °C
- upper value: ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
345.2 °F
Point d'éclair (°C)
174 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2