Principaux documents
8.04511
Sigma-Aldrich
Hydantoin
for synthesis
Synonyme(s) :
Hydantoin, 2,4-(3H,5H)-Imidazoledione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
207-313-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
221-223 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H4N2O2/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)
Clé InChI
WJRBRSLFGCUECM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 219 °C
Melting range (upper value): ≤ 223 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable