Documents
8.02971
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-pyran
for synthesis
Synonyme(s) :
3,4-Dihydro-2H-pyran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
203-810-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
77.8 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
240 °C
Puissance
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.1-13.8 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 5 g/L in H2O)
Point d'ébullition
85.5 °C/1013 hPa
Pf
-70 °C
Température de transition
flash point -9 °C
Solubilité
7.7 g/L
Densité
0.929 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H8O/c1-2-4-6-5-3-1/h2,4H,1,3,5H2
Clé InChI
BUDQDWGNQVEFAC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • 1, 5-Pentanediol production from 3, 4-dihydro-2H-pyran: A novel method for synthesizing bio-based 1,5-pentanediol from 3,4-dihydro-2H-pyran is explored, highlighting its potential industrial application. (Zhao et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.926 - 0.929
Water (GC): ≤ 0.50 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
5.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-15 °C - closed cup