36650
DCC
≥99.0% (GC), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide
About This Item
Produits recommandés
product name
DCC, puriss., ≥99.0% (GC)
Qualité
puriss.
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Point d'ébullition
122-124 °C/6 mmHg (lit.)
Pf
32.0-37.0 °C
34-35 °C (lit.)
Solubilité
methylene chloride: 0.1 g/mL, clear, colorless
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H22N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h12-13H,1-10H2
Clé InChI
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Catégories apparentées
Description générale
Application
It may be also used to synthesize:
- 1,3-Thiazetedine derivatives via [2+2] cycloaddition with 2-phenylethenyl- and 2-(4-nitrophenyl)ethenyl isothiocyanates.
- 1,3,5-Oxadiazine-4-thiones via [4+2] cycloaddition with benzoyl isothiocyanates.
- Sterically hindered 1,3,4-oxadiazole derivatives by reacting with (N-isocyanimino)triphenylphosphorane the presence of aromatic (or heteroaromatic) carboxylic acids.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?