Principaux documents
8.02940
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
for synthesis
Synonyme(s) :
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, DDQ
25 G
83.60 CHF
83.60 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
83.60 CHF
About This Item
Formule linéaire :
2,3-(Cl)2-1-(=O)C6-4-(=O)-5,6-(CN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
201-542-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
83.60 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
86 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
209-214 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClC1=C(C(=O)C(=C(C1=O)C#N)C#N)Cl
InChI
1S/C8Cl2N2O2/c9-5-6(10)8(14)4(2-12)3(1-11)7(5)13
Clé InChI
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable