Principaux documents
8.02641
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylaniline
for synthesis
Synonyme(s) :
5-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-2-toluidine, 5-Chloro-o-toluidine, 2-Amino-4-chlorotoluene
250 ML
215.00 CHF
215.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
215.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
5-(Cl)-2-(CH3)C6H3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
202-452-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
215.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.45 hPa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>540 °C
Puissance
464 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
237 °C/1013 hPa
Pf
22 °C
Température de transition
flash point 160 °C
Densité
1.17 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Clc1cc(c(cc1)C)N
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
320.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
160 °C - closed cup