Principaux documents
8.00821
Sigma-Aldrich
Pentanoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Pentanoic acid, Valeric acid
100 ML
26.00 CHF
500 ML
36.90 CHF
1 L
62.40 CHF
26.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
26.00 CHF
500 ML
36.90 CHF
1 L
62.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-677-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
26.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
360 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.8-7.3 % (v/v)
pH
2.7 (20 °C, 40 g/L in H2O)
pb
186 °C/1013 hPa
Pf
-32 °C
Température de transition
flash point 86 °C
Solubilité
40 g/L
Densité
0.938 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCC
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.940
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup