Principaux documents
8.00614
Sigma-Aldrich
Acide pyridine-2,6-dicarboxylique
for synthesis
Synonyme(s) :
Acide pyridine-2,6-dicarboxylique
100 G
67.00 CHF
1 KG
471.00 CHF
25 KG
7 620.00 CHF
67.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
67.00 CHF
1 KG
471.00 CHF
25 KG
7 620.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
2,6-(HOOC)2C5H3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
207-894-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
67.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
620 °C
Puissance
10500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.0 (20 °C, 5 g/L in H2O)
Pf
248-255 °C
Solubilité
5 g/L
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
n1c(cccc1C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-5(8-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Adsorption of Cu(II) ions from aqueous solution using pyridine-2,6-dicarboxylic acid crosslinked chitosan as a green biopolymer adsorbent : cette recherche examine l'efficacité d'un biopolymère vert, le chitosane réticulé avec l'acide pyridine-2,6-dicarboxylique, pour l'adsorption des ions cuivre à partir de solutions aqueuses, soulignant son potentiel pour la dépollution environnementale et le traitement de l'eau (Bisiriyu et al., 2020).
  • Crystal structure of nonadentate tricompartmental ligand derived from pyridine-2,6-dicarboxylic acid: Spectroscopic, electrochemical and thermal investigations of its transition metal(II) complexes : cet article scientifique détaille les caractéristiques structurelles et fonctionnelles d'un ligand complexe dérivé de l'acide pyridine-2,6-dicarboxylique, pouvant servir de base à des travaux ultérieurs en chimie de coordination et en science des matériaux (Vadavi et al., 2011).
  • Pyridine-substituted oligopeptides as scaffolds for the assembly of multimetallic complexes: variation of chain length : la recherche explore l'utilisation de l'acide pyridine-2,6-dicarboxylique dans la conception d'échafaudages oligopeptidiques pour complexes multimétalliques, pertinents dans les domaines de l'ingénierie moléculaire et de la nanotechnologie (Ohr et al., 2005).
  • Comprehensive study of the luminescent properties and lifetimes of Eu(3+) and Tb(3+) chelated with various ligands in aqueous solutions: influence of the synergic agent, the surfactant and the energy level of the ligand triplet : cette étude propose une analyse approfondie du comportement luminescent des complexes de lanthanides avec des dérivés de l'acide pyridine-2,6-dicarboxylique, essentielle pour le développement de matériaux photoniques et électroniques avancés (Arnaud et al., 2003).
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie) : ≥ 98,0 % (m)
Identité (IR) : conforme
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
370.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
188 °C - closed cup