Principaux documents
8.00500
Sigma-Aldrich
Ethyl butyrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl butyrate, Butyric acid ethyl ester, Ethyl butanoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-306-4
Pression de vapeur
17 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
460 °C
Puissance
13000 mg/kg LD50, oral (Rat)
5228 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
121 °C/972 hPa
Pf
-98 °C
Température de transition
flash point 26 °C
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.878 - 0.879
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
78.8 °F
Point d'éclair (°C)
26 °C