Documents
8.07051
Sigma-Aldrich
Carbonate de propylène
for synthesis
Synonyme(s) :
Carbonate de propylène, 4-Méthyl-1,3-dioxolan-2-one, carbonate de propylène glycol, acide carbonique d'ester de propylène glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
203-572-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.04 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
435 °C (DIN 51794)
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.8-14.3 % (v/v)
Technique(s)
titration: suitable
pH
7.0 (20 °C, 200 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.4 cSt(43 °C)
Point d'ébullition
243 °C/1013 hPa
Pf
-49 °C
Température de transition
flash point 123 °C
Solubilité
240 g/L
Densité
1.20 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Interfacial carbonyl groups of propylene carbonate facilitate the reversible binding of nitrogen dioxide.: Investigating the interaction of interfacial carbonyl groups in propylene carbonate with nitrogen dioxide, this study provides insights into the reversible binding mechanisms, important for developing better gas capture and storage systems (Clark & Allen, 2024).
Remarque sur l'analyse
Dosage (GC, % d′aire) : ≥ 99,0 % (a/a)
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 1,204 - 1,206
Identité (IR) : satisfait au test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
269.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132 °C - closed cup