Principaux documents
8.00141
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
210-204-3
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
860 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.3-1.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)O
InChI
1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
Clé InChI
LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 174 °C
Identity (IR): conforms
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable