70541
GST•Bind Resin
Synonyme(s) :
GST Resin
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
do not freeze
Application(s)
life science and biopharma
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
96.8 °F
Point d'éclair (°C)
36 °C
Articles
YeastBuster™ Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.