Principaux documents
70040
Sigma-Aldrich
T7Select® 415-1 DNA
10 μG
406.00 CHF
406.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
Changer de vue
10 μG
406.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41106616
Nomenclature NACRES :
NA.51
406.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
T7SELECT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable