Yes, It is recommended to add maltose as it increases the lambda phage receptors on the surface of the E. coli cells, which is beneficial for the mutagenesis process.
69390-M
Bacteriophage CE6 - Novagen
λ phage for delivery of T7 RNA polymerase
166.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
About This Item
166.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Température de stockage
−70°C
Description générale
Composants
•0.2 mlLE392 glycerol stock
•0.2 mlED8739 glycerol stock
Avertissement
Autres remarques
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
Is it necessary to include maltose?