Documents
69265
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Rabbit IgG AP Conjugate (Fc specific)
Novagen®
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable