681535
Withaferin A
from Withania somnifera, ≥94% (HPLC), solid, antitumor and anti-inflammatory lactone, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Withaferin A, Withania somnifera
About This Item
Produits recommandés
product name
Withaferin A, Withania somnifera, A cell-permeable steroidal lactone that displays antitumor, anti-inflammatory, radiosensitizing, and immunosuppressive properties.
Niveau de qualité
Pureté
≥94% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-11-21(33-25(32)17(14)13-29)15(2)18-5-6-19-16-12-24-28(34-24)23(31)8-7-22(30)27(28,4)20(16)9-10-26(18,19)3/h7-8,15-16,18-21,23-24,29,31H,5-6,9-13H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,20-,21+,23-,24+,26+,27-,28+/m0/s1
Clé InChI
DBRXOUCRJQVYJQ-CKNDUULBSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
A steroidal lactone that displays antitumor, anti-inflammatory, radiosensitizing, and immunosuppressive properties.
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Jeyaprakasam, B., et al. 2003. Life Sci.74, 125.
Devi, P.U., et al. 1995. Cancer Lett.95, 189.
Kupchan, S.M., et al. 1969. J. Org. Chem.34, 3858.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
438.8 °F
Point d'éclair (°C)
226 °C