662006
U0124
A useful negative control for MEK inhibitors U0125 and U0126.
Synonyme(s) :
U0124, 1,4-Diamino-2,3-dicyano-1,4- bis(methylthio)butadiene, 1,4-Diamino-2,3-dicyano-1,4-bis(methylthio)butadiene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
MEK1
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable