Principaux documents
654085
Sigma-Aldrich
TTNPB
A synthetic stilbene analog of retinoic acid that acts as a potent retinoic acid receptor (RAR) agonist (EC₅₀ = 21 nM, 4.0 nM, and 2.4 nM for RARα, RARβ, and RARγ, respectively).
Synonyme(s) :
TTNPB, 4-[(E)-2-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-1-propenyl]benzoic Acid
10 MG
391.00 CHF
391.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
391.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
391.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(cc1)\C=C(/C)\c2cc3c(cc2)C(CCC3(C)C)(C)C
InChI
1S/C24H28O2/c1-16(14-17-6-8-18(9-7-17)22(25)26)19-10-11-20-21(15-19)24(4,5)13-12-23(20,2)3/h6-11,14-15H,12-13H2,1-5H3,(H,25,26)/b16-14+
Clé InChI
FOIVPCKZDPCJJY-JQIJEIRASA-N
Description générale
A synthetic stilbene analog of retinoic acid which acts as a potent retinoic acid receptor (RAR) agonist (EC50 = 21 nM, 4.0 nM, and 2.4 nM for RARα, RARβ and RARγ, respectively).
Avertissement
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Autres remarques
Standeven, A.M., et al. 1996. Toxicol. Appl. Pharmacol. 138, 169.
Beard, R.L., et al. 1995. J.Med. Chem. 38, 2820.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable