650211
Trypsin, Excision Grade, Bovine Pancreas
Synonyme(s) :
Trypsin, Excision Grade, Bovine Pancreas
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥90% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Activité spécifique
≥80 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white
Solubilité
trifluoroacetic acid: 0.01%
HCl: 1 mM
Activité étrangère
Chymotrypsin ≤0.05%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Reconstitution
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1