Principaux documents
6.18584
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium hydroxide solution
0.1 N in water
Synonyme(s) :
Tetrabutylammonium hydroxide solution
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.47
Beilstein:
3571228
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
Concentration:
0.1 N in water
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solution
Concentration
0.1 N in water
Chaîne SMILES 
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3