616453
TGF-β RI Kinase Inhibitor III
The TGF-β RI Kinase Inhibitor III, also referenced under CAS 356559-13-2, controls the biological activity of TGF-β RI Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
TGF-β RI Kinase Inhibitor III, Transforming Growth Factor-β Type I Receptor Kinase Inhibitor III, 2-(5-Benzo[1,3]dioxol-4-yl-2-tert-butyl-1H-imidazol-4-yl)-6-methylpyridine, HCl, ALK5 Inhibitor III, SB-505124, HCl
194.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
About This Item
194.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
light yellow
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL
water: 3 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.[nH]1c(nc(c1c3cc4c(cc3)OCO4)c2nc(ccc2)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H21N3O2.ClH/c1-12-6-5-7-14(21-12)18-17(22-19(23-18)20(2,3)4)13-8-9-15-16(10-13)25-11-24-15;/h5-10H,11H2,1-4H3,(H,22,23);1H
Clé InChI
BTUOOXPZOVNPMF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Activin receptor-like kinase 4, 5, 7
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
DaCosta Byfield, S., et al. 2004. Mol. Pharmacol.65, 744.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable