614849
TOPK/PBK Inhibitor, HI-TOPK-032
A cell-permeable, selective, ATP competitive, reversible inhibitor of T-LAK-cell-originated protein kinase (IC₅₀ = 2 µM).
Synonyme(s) :
TOPK/PBK Inhibitor, HI-TOPK-032
159.00 CHF
Date d'expédition estimée le18 mai 2025
About This Item
159.00 CHF
Date d'expédition estimée le18 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
2 μM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
rust
Solubilité
DMSO: 2.5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1c(ccc1)C(=O)Nc2cc3[n](c4nc5c(nc4c3C#N)cccc5)cc2
InChI
1S/C20H11N5OS/c21-11-13-16-10-12(22-20(26)17-6-3-9-27-17)7-8-25(16)19-18(13)23-14-4-1-2-5-15(14)24-19/h1-10H,(H,22,26)
Clé InChI
BCSBXWKRZUPFHW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
TOPK/PBK
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable