Principaux documents
614005
Sigma-Aldrich
Tobramycin, Free Base
Aminoglycoside antibiotic active against Gram negative bacteria. Inhibits myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury.
Synonyme(s) :
Tobramycin, Free Base
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H37N5O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
Clé InChI
NLVFBUXFDBBNBW-PBSUHMDJSA-N
Description générale
Aminoglycoside antibiotic active against Gram negative bacteria. Inhibits myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury.
Aminoglycoside antibiotic. Inhibits myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
myeloperoxidase-dependent oxidant cell injury
Avertissement
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Autres remarques
Cantin, A. and Woods, D.E. 1993. J. Clin. Invest. 91, 38.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3