574597-M
Anti-Superoxide Dismutase (Cu/Zn Enzyme) Sheep pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-SOD
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
sheep
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
mouse, rat, human, monkey
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Disponibilité
not available in Canada,
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Immunoelectrophoresis (see comments)
Frozen sections (see comments)
Paraffin sections (see comments)
Free-floating sections (see comments)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Human red blood cell lysate
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable