572635
SU6656
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive Src family kinase inhibitor.
Synonyme(s) :
SU6656
206.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
About This Item
206.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
burnt orange
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N(C)C)c1cc2c(cc1)NC(=O)\C\2=C\c3[nH]c4c(c3)CCCC4
InChI
1S/C19H21N3O3S/c1-22(2)26(24,25)14-7-8-18-15(11-14)16(19(23)21-18)10-13-9-12-5-3-4-6-17(12)20-13/h7-11,20H,3-6H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-10+
Clé InChI
LOGJQOUIVKBFGH-MHWRWJLKSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Blake, R.A., et al. 2000. Mol. Cell. Biol.20, 9018.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable