567860
SRT1720
SRT1720, CAS 925434-55-5, is a cell-permeable inhibitor of the mitochondrial SIRT3. Inhibition is AceCS2-competitive (Ki = 0.56 µM; Km = 2.44 µM), but NAD+-uncompetitive (Ki = 0.34 µM; Km = 280 µM).
Synonyme(s) :
SRT1720, HAT Inhibitor XI, Histone Acetyltransferase Inhibitor XI, p300/CBP Inhibitor IX, N-(2-(3-(1-Piperazinylmethyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)phenyl)-2-quinolinecarboxamide, Sirtuin-3 Inhibitor, SRT1720, SIRT3 Inhibitor II, HAT Inhibitor XI, Histone Acetyltransferase Inhibitor XI, p300/CBP Inhibitor IX, SIRT3 Inhibitor II, N-(2-(3-(1-Piperazinylmethyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)phenyl)-2-quinolinecarboxamide, Sirtuin-3 Inhibitor, SRT1720
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 2.5 mg/mL, clear, yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=NC(C=CC=C2)=C2N=C1)NC3=CC=CC=C3C4=CN5C(SC=C5CN6CCNCC6)=N4
InChI
1S/C25H23N7OS/c33-24(22-13-27-20-7-3-4-8-21(20)28-22)29-19-6-2-1-5-18(19)23-15-32-17(16-34-25(32)30-23)14-31-11-9-26-10-12-31/h1-8,13,15-16,26H,9-12,14H2,(H,29,33)
Clé InChI
IASPBORHOMBZMY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Minor, R.K., et al. 2011. Sci. Rep.1, 70.
Huber, J.L., et al. 2010. Future Med. Chem.2, 1751
Pacholec, M., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 8340
Jin, L., et al. 2009. Protein Sci.18, 514
Feige, J.N., et al. 2008. Cell Metab.8, 347
Milne, J.C., et al. 2007. Nature450, 712.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable