567735
Sphingosylphosphoryl-choline
SPC is the deacylated derivative of sphingomyelin known to accumulate in neuropathic Niemann-Pick disease type A.
Synonyme(s) :
Sphingosylphosphoryl-choline, SPC, lyso-Sphingomyelin
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white
Solubilité
chloroform/methanol (2:1): 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](N)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C23H49N2O5P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)22(24)21-30-31(27,28)29-20-19-25(2,3)4/h17-18,22-23,26H,5-16,19-21,24H2,1-4H3/b18-17+/t22-,23+/m0/s1
Clé InChI
JLVSPVFPBBFMBE-HXSWCURESA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
A potent mitogen
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Dettbarn, C., et al. 1995. Brain Res.669, 79.
Seufferlein, T. and Rozengurt, E. 1995. J. Biol. Chem. 270, 24343.
Seufferlein, T. and Rozengurt, E. 1995. J. Biol. Chem. 270, 24334.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable