567726
D-erythro-Sphingosine, Free Base, High Purity
Highly purified preparation of bovine brain sphingosine containing >99% of the erythro isomer.
Synonyme(s) :
D-erythro-Sphingosine, Free Base, High Purity, Cerebroside, trans-D- erythro-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, Ceramide, Cerebroside, trans-D-erythro-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, Ceramide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
chloroform: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Clé InChI
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PKC
Avertissement
Reconstitution
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable