Documents
567547
Millipore
Phosphate de sodium dibasic
Molecular Biology Grade; Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic in the preparation of biological buffers.
Synonyme(s) :
Phosphate de sodium secondaire, Hydrogénophosphate de disodium, Hydrogénophosphate de sodium, Phosphate disodique
About This Item
Formule linéaire :
Na2HPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Solubilité
water: 10%
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Absorption
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
Activité étrangère
DNases, proteases, RNases, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Molecular biology reagent (absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm).
Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic (Cat. No. 567545 or 567549) in the preparation of biological buffers.
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable