Principaux documents
567442
Millipore
Chlorure de sodium
Each tablet yields 1 L of 0.9% sodium chloride.
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
About This Item
Formule linéaire :
NaCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.44
Numéro Beilstein :
3534976
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 10 tablets
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Pf
801 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable