557440
Ru360
≥97%, solid, Ca2+ uptake blocker in mitrochondria, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Ru360, (μ)[(HCO₂)(NH₃)₄Ru]₂OCl₃
422.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
About This Item
422.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
Produits recommandés
Nom du produit
Ru360, Ru360, is a cell-permeable oxygen-bridged dinuclear ruthenium amine complex. Binds to mitochondria with high affinity (Kd = 340 pM) and blocks Ca2+ uptake into mitochondria in vitro (IC₅₀ = 184 pM).
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
green
Solubilité
deoxygenated water: 0.5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Ca2+ uptake into mitochondria in vitro
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Bassani, R.A., et al. 1998. Cell Calcium23, 433.
Matlib, M.A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 10223.
Zhou, Z., et al. 1998. J. Physiol.507 (pt 2), 379.
Emerson, J., et al. 1993. J. Am. Chem. Soc.115, 11799.
Ying, W.-L., et al. 1991. Biochemistry30, 4949.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable