557404-M
RNA Polymerase III Inhibitor
InSolution, ≥97%
Synonyme(s) :
InSolution RNA Polymerase III Inhibitor, 2-Chloro-N-(3-(5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulfonamide, N-(1-(3-(5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl))-2-chlorobenzenesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
liquid
Puissance
27 μM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2[n](nc(c2)c3[s]c4c(c3C)cc(cc4)Cl)C)c1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C19H15Cl2N3O2S2/c1-11-13-9-12(20)7-8-16(13)27-19(11)15-10-18(24(2)22-15)23-28(25,26)17-6-4-3-5-14(17)21/h3-10,23H,1-2H3
Clé InChI
BVBDTTLISMIOJY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
RNA Polymerase III
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)