553525
RAD51 Inhibitor, B02
The RAD51 Inhibitor, B02 controls the biological activity of RAD51. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
RAD51 Inhibitor, B02, ( E)-3-Benzyl-2-(2-(pyridin-3-yl)vinyl)quinazolin-4(3H)-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light yellow
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C22H17N3O/c26-22-19-10-4-5-11-20(19)24-21(13-12-17-9-6-14-23-15-17)25(22)16-18-7-2-1-3-8-18/h1-15H,16H2/b13-12+
Clé InChI
GEKDQXSPTHHANP-OUKQBFOZSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Huang, F., et al. 2011. ACS Chem. Biol.6, 628.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable