MAB4122
Anti-Multi-Drug Resistance Related Protein Antibody, clone MRPm6
culture supernatant, clone MRPm6, Chemicon®
Synonyme(s) :
MRP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MRPm6, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... ABCC1(4363)
Catégories apparentées
Spécificité
Application
Flow Cytometry
Immunohistochemistry on frozen and paraffin embedded tissue
sections: 1:20.
Note: For cellular detection permeabilization is required.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2