553504
RAD51, His•Tag®, Pneumocystis carinii, Recombinant, E. coli
622.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
About This Item
622.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Produits recommandés
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Autres remarques
Jasin, M. 2002. Oncogene21, 8981.
Symington, L.S., et al. 2002. Microbiol. Mol. Biol. Rev.66, 630.
Daboussi, F., et al. 2002. Cell. Signal.14, 969.
Liu, Y. and West, S.C. 2002. Breast Cancer Res.4, 9.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable