5.43835
Ammonium hydrogen carbonate
for HPLC LiChropur™
Synonyme(s) :
Ammonium hydrogen carbonate, Ammonium bicarbonate, Ammonium carbonate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
67 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
106 °C
Solubilité
220 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Zn+2].[Zn+2].N.N.[O-]C(=O)[O-].[O-]C(=O)[O-].OC(=O)O
InChI
1S/3CH2O3.2H3N.2Zn/c3*2-1(3)4;;;;/h3*(H2,2,3,4);2*1H3;;/q;;;;;2*+2/p-4
Clé InChI
QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Application
- Aluminon: Its Limited Application as a Reagent for the Detection of Aluminum Species: This research explores the application limitations of Aurin tricarboxylic acid ammonium salt as a reagent in detecting aluminum species, providing critical insights into its specificity and interaction with metal ions (Clark RA, Krueger GL, 1985).
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1