5.38339
HuR-ARE Interaction Inhibitor, CMLD-2
Synonyme(s) :
HuR-ARE Interaction Inhibitor, CMLD-2, 5,7-dimethoxy-8-(1-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-3-(pyrrolidin-1-yl)propyl)-4-phenyl-2H-chromen-2-one
204.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
About This Item
204.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Actions biochimiques/physiologiques
HuR
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable