5.38092
K-Ras Inhibitor, SAH-SOS1A
Synonyme(s) :
K-Ras Inhibitor, SAH-SOS1A, K-Ras Inhibitor, SAH-SOS1 A, K-Ras Inhibitor, SAH-SOS1A
244.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
About This Item
244.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
water: 5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
K-Ras
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable