5.31661
SMYD2 Inhibitor, AZ505
Synonyme(s) :
SMYD2 Inhibitor, AZ505, N-Cyclohexyl-3-(3,4-dichlorophenethylamino)-N-(2-(2-(5-hydroxy-3-oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-8-yl)ethylamino)ethyl)propanamide, HMTase Inhibitor XV
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C29H38Cl2N4O4/c30-23-8-6-20(18-24(23)31)10-13-32-15-12-27(38)35(22-4-2-1-3-5-22)17-16-33-14-11-21-7-9-25(36)28-29(21)39-19-26(37)34-28/h6-9,18,22,32-33,36H,1-5,10-17,19H2,(H,34,37)
Clé InChI
LIBVHXXKHSODII-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
SMYD2
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable