5.31091
Porcn Inhibitor IV, LGK974
Synonyme(s) :
Porcn Inhibitor IV, LGK974, 2-(2ʹ,3-Dimethyl-2,4ʹ-bipyridin-5-yl)-N-(5-(pyrazin-2-yl)pyridin-2-yl)acetamide, Wnt Pathway Inhibitor XXIII, LGK-974
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
tan
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(c3ncc(cc3)c4nccnc4)C(=O)Cc1cnc(c(c1)C)c2cc(ncc2)C
InChI
1S/C23H20N6O/c1-15-9-17(12-28-23(15)18-5-6-25-16(2)10-18)11-22(30)29-21-4-3-19(13-27-21)20-14-24-7-8-26-20/h3-10,12-14H,11H2,1-2H3,(H,27,29,30)
Clé InChI
XXYGTCZJJLTAGH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Porcupine
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable