Yes, this product is the active form.
528205
Plasminogen Activator Inhibitor-1, Human, Recombinant
The Plasminogen Activator Inhibitor-1, Human, Recombinant controls the biological activity of Plasminogen Activator. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
PAI-1
408.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
408.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Tissue plasminogen activator (tPA) and urokinase (uPA)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Dimitri, G., et al. 1993. Boll. Chim. Farmaceutico 132, 272.
Janicke, F., et al. 1993. Breast Cancer Res. Treatment 24, 195.
Klasser, K.J., et al. 1993. Coron. Artery Dis. 4, 713.
Robbie, L.A., et al. 1993. Thromb. Hemost.70, 307.
Lawrence, D., et al. 1989. Eur. J. Biochem.186, 523.
Collen, D. and Lijnen, H.R. 1987. In The Molecular Basis of Blood Diseases (Stamatoyannopoulus, G., et al. Eds.) W.B. Saunders
Ginsberg, D., et al. 1986. J. Clin. Invest.78, 1673.
Vassalli, J.D., et al. 1985. J. Cell Biol.100, 86.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
Is this protein ready for use in cell culture?