513024-M
PD 151746
A cell-permeable, non-peptidic, and highly selective calpain inhibitor directed towards the calcium binding sites of calpain.
Synonyme(s) :
PD 151746, 3-(5-Fluoro-3-indolyl)-2-mercapto-(Z)-2-propenoic Acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C11H8FNO2S/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-13-9)3-10(16)11(14)15/h1-5,13,16H,(H,14,15)/b10-3-
Clé InChI
HWMQHECFXSVZGN-KMKOMSMNSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
calpain-1
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Wang, K.K., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 6687.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable