Principaux documents
5.08161
Sigma-Aldrich
SNC80
Synonyme(s) :
SNC80, δ Opioid Receptor Agonist, SNC80
10 MG
243.00 CHF
243.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
243.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H39N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
243.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
0.32 μM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
cream
Solubilité
1 M HCl: 100 mM
DMSO: 20 mM
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N3([C@H](CN([C@@H](C3)C)CC=C)C)[C@@H](c2cc(ccc2)OC)c1ccc(cc1)C(=O)N(CC)CC
InChI
1S/C28H39N3O2/c1-7-17-30-19-22(5)31(20-21(30)4)27(25-11-10-12-26(18-25)33-6)23-13-15-24(16-14-23)28(32)29(8-2)9-3/h7,10-16,18,21-22,27H,1,8-9,17,19-20H2,2-6H3/t21-,22+,27-/m1/s1
Clé InChI
KQWVAUSXZDRQPZ-UMTXDNHDSA-N
Description générale
A very potent and selective δ opioid receptor agonist (IC50 = 0.32 µM). Shown to induce dose- and time-dependent antinociception after i.c.v., i.th. and i.p. administration in mice. Widely used in studies of depression and inflammatory injuries. It is also reported to be acted upon heteromeric u-d receptors.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
Dela opioid receptor
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Pradhan, A., et al., 2013. Mol Pain.9, 8.
Saitoh, A., et al., 2012. Curr. Neuropharmacol.10, 231.
Metcalf. M. et al. 2012. ACS Chem. Neurosci.3, 505.
Bilsky, J., et al. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther.273, 359.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable