507858
PANSORBIN® Cells
Synonyme(s) :
Staphylococcus aureus Cells
About This Item
Produits recommandés
Forme
suspension (Homogeneous)
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Impuretés
≤2500 cells/mL Viable cells
Couleur
milky
Capacité
≥2.0 mg(human IgG/100 mg cells)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Forme physique
Autres remarques
Meikle, P.J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 22569.
Ezaki, O., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun. 159, 1368.
Murakami, H., et al. 1988. Biochem. J.256, 917.
Kessler, S.W. 1975. J. Immunol. 115, 1617.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable